Få mere at vide
Flufenacet, TRC
Artikelnummer. 30132880
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132880 10 g
17920385 250 mg
17923115 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132880 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59942010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142459-58-3
Molekylær formel C14 H13 F4 N3 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 363.33
Synonym N-(4-Fluorophenyl)-N-(1-methylethyl)-2-[[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]oxy]acetamide, BAY-FOE 5043, Cadou 500SC, Define DF, FOE 5043, Flufenacet, Fluthiamid, Fluthiamide, Thiafluamide
IUPAC navn N-(4-fluorophenyl)-N-propan-2-yl-2-[[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]oxy]acetamide
SMIL CC(C)N(C(=O)COc1nnc(s1)C(F)(F)F)c2ccc(F)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flufenacet
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H13F4N3O2S/c1-8(2)21(10-5-3-9(15)4-6-10)11(22)7-23-13-20-19-12(24-13)14(16,17)18/h3-6,8H,7H2,1-2H3
Formel vægt 363.0665