Få mere at vide
Flufenacet-oxalamic acid (OA) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324540
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324540 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324540 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13711020AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flufenacet-oxalat (OA)
CAS 201668-31-7
Analyt- eller komponentnavne Flufenacet-oxalat (OA)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H12 F N O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C11H12FNO3/c1-7(2)13(10(14)11(15)16)9-5-3-8(12)4-6-9/h3-7H,1-2H3,(H,15,16)
SMIL CC(C)N(C(=O)C(=O)O)c1ccc(F)cc1
IUPAC navn 2-(4-fluoro-N-propan-2-ylanilino)-2-oxoacetic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 225.22
Mængde 1 ml
Formel vægt 225.0801 g/mol