Få mere at vide
Flufenacet-oxalamic acid (OA) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flufenacet-oxalat (OA) |
| CAS | 201668-31-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flufenacet-oxalat (OA) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H12 F N O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12FNO3/c1-7(2)13(10(14)11(15)16)9-5-3-8(12)4-6-9/h3-7H,1-2H3,(H,15,16) |
| SMIL | CC(C)N(C(=O)C(=O)O)c1ccc(F)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-fluoro-N-propan-2-ylanilino)-2-oxoacetic acid |
| Vis mere |