Få mere at vide
Flufenacet-ethane sulfonic acid (ESA) sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326534
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326534 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326534 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13711017AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flufenacet ethane sulfonic acid ESA sodium salt
CAS 947601-87-8
Analyt- eller komponentnavne Flufenacet ethane sulfonic acid ESA sodium salt
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H13 F N O4 S . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C11H14FNO4S.Na/c1-8(2)13(11(14)7-18(15,16)17)10-5-3-9(12)4-6-10;/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CC(C)N(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1ccc(F)cc1
IUPAC navn sodium;2-(4-fluoro-N-propan-2-ylanilino)-2-oxoethanesulfonate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 297.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 297.0447 g/mol