missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Flufenacet ESA Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flufenacet ethane sulfonic acid ESA sodium salt |
| CAS | 947601-87-8 |
| Molekylær formel | C11 H13 F N O4 S . Na |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Flufenacet-ethane sulfonic acid (ESA) sodium, Ethanesulfonic acid, 2-[(4-fluorophenyl)(1-methylethyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14FNO4S.Na/c1-8(2)13(11(14)7-18(15,16)17)10-5-3-9(12)4-6-10;/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CC(C)N(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1ccc(F)cc1 |
| IUPAC navn | sodium;2-(4-fluoro-N-propan-2-ylanilino)-2-oxoethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.28 |
| Formel vægt | 297.0447 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?