Få mere at vide
Fluensulfone, MedChemExpress
Beskrivelse
Fluensulfone is a new nematicide for chemical control of plant parasitic nematodes.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluensulfone |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 318290-98-1 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C7H5ClF3NO2S2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | MCW-2 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (342.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.73 mg/mL (2.50 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |