Få mere at vide
Fluensulfone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324999
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324999 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324999 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13710900AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluensulfone
CAS 318290-98-1
Analyt- eller komponentnavne Fluensulfone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H5 Cl F3 N O2 S2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Thiazole, 5-chloro-2-[(3,4,4-trifluoro-3-butenyl)sulfonyl]- (9CI), 5-Chloro-2-[(3,4,4-trifluorobut-3-en-1-yl)sulfonyl]-1,3-thiazole, Fluensulfone, MCW 2, Thiazole, 5-chloro-2-[(3,4,4-trifluoro-3-buten-1-yl)sulfonyl]-
InChI formel InChI=1S/C7H5ClF3NO2S2/c8-5-3-12-7(15-5)16(13,14)2-1-4(9)6(10)11/h3H,1-2H2
SMIL FC(=C(F)CCS(=O)(=O)c1ncc(Cl)s1)F
IUPAC navn 5-chloro-2-(3,4,4-trifluorobut-3-enylsulfonyl)-1,3-thiazole
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 291.7
Mængde 1 ml
Formel vægt 290.9402 g/mol