missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fluenetil, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30320506
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30320506 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30320506 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13710000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fluenetil (Lambrol)
CAS 4301-50-2
Analyt- eller komponentnavne Fluenetil (Lambrol)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H15 F O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 4-Biphenylacetic acid, 2-fluoroethyl ester (8CI), Acetic acid, 4-biphenylyl-, 2-fluoroethyl ester (7CI), Ethanol, 2-fluoro-, 4-biphenylacetate (8CI), Fluenethyl, Fluenetil, Lambrol, M 2060, Mytrol, TH 367-1, β-Fluoroethyl 4-biphenylacetate
InChI formel InChI=1S/C16H15FO2/c17-10-11-19-16(18)12-13-6-8-15(9-7-13)14-4-2-1-3-5-14/h1-9H,10-12H2
Løsningstype Neat
SMIL FCCOC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-fluoroethyl 2-(4-phenylphenyl)acetate
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 258.29
Mængde 10 mg
Formel vægt 258.1056 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.