Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fludrocortisonacetat
Artikelnummer. 15720919 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15720919 1 g 1g
15730919 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15720919 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462090010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 514-36-3
Molekylær formel C23H31FO6
Molekylvægt (g/mol) 422.49
InChI nøgle SYWHXTATXSMDSB-GSLJADNHSA-N
PubChem CID 124040734
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fludrocortisone acetate
Smeltepunkt 224°C to 226°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform,ethanol,methanol
Formel vægt 422.49