Få mere at vide
Fludioxonil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fludioxonil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6F2N2O2/c13-12(14)17-10-3-1-2-8(11(10)18-12)9-6-16-5-7(9)4-15/h1-3,5-6,16H |
| Formel vægt | 248.0397 |
| Procent renhed | >95% |