missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fludazonium chloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16470736
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16470736 20 mg
16443209 1 mg
16422428 5 mg
16400229 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16470736 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00181

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Fludazonium chloride (R23633) is an anti-fungal agent, which can be used in the treatment and prevention of superficial and systemic fungal infections.

Fludazonium chloride (R23633) is an anti-fungal agent, which can be used in the treatment and prevention of superficial and systemic fungal infections.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fludazonium chloride
Fysisk form Solid
CAS 53597-28-7
Farve White
Mængde 20 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H20Cl5FN2O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym R23633
SMIL O=C(C1=CC=C(F)C=C1)C[N+]2=CN(CC(C3=CC=C(Cl)C=C3Cl)OCC4=CC=C(Cl)C=C4Cl)C=C2.[Cl-]
Molekylvægt (g/mol) 588.71
Formel vægt 588.71
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.