Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Fludarabine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18782624
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18782624 10 mg
18772624 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18782624 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3495/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Purine analog; inhibits DNA synthesis
Purine analog that inhibits DNA synthesis. Exhibits antiproliferative activity (IC50 = 1.54 μM in RPMI cells) and triggers apoptosis through increasing Bax and decreasing Bid, XIAP and survivin expression. Inhibits cytokine-induced activation of STAT1 and STAT1-dependent gene transcription in lymphocytes. Also displays anticancer activity against hematological malignancies in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21679-14-1
Molekylær formel C10H12FN5O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fludarabine
Mængde 10 mg
Formel vægt 285.23
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 285.24