Få mere at vide
Fludarabinphosphat, TRC
Artikelnummer. 30138221
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138221 1 g
30004321 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138221 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF4250051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75607-67-9
Molekylær formel C10 H13 F N5 O7 P
Molekylvægt (g/mol) 365.21
Synonym Fludarabine phosphate, 2-Fluoro-9-(5-O-phosphono-β-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-amine
IUPAC navn [(2R,3S,4S,5R)-5-(6-amino-2-fluoropurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenfosfat
SMIL Nc1nc(F)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@@H]3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fludarabine phosphate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H13FN5O7P/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(18)5(17)3(23-9)1-22-24(19,20)21/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H2,12,14,15)(H2,19,20,21)/t3-,5-,6+,9-/m1/s1
Formel vægt 365.0537