Få mere at vide
Fludarabine, Mikromol™
Beskrivelse
Fludarabine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fludarabine |
| CAS | 21679-14-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fludarabine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H12 F N5 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 9H-Purin-6-amine, 9-beta-D-arabinofuranosyl-2-fluoro-, Adenine, 9-beta-D-arabinofuranosyl-2-fluoro- (8CI), 9-beta-D-Arabinofuranosyl-2-fluoro-9H-purin-6-amine, 2-Fluoro Ara-A, 2-Fluoro-9-beta-D-arabinofuranosyladenine, 2-Fluoroadenine arabinoside, 2F-Ara-A, 9-beta-D-Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine, 9-beta-D-Arabinosyl-2-fluoroadenine, F-ara-A, Fludarabine, NSC 118218, NSC 118218H, Fludarabine Phosphate Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12FN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6+,9-/m1/s1 |
| SMIL | Nc1nc(F)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S,5R)-2-(6-amino-2-fluoropurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Vis mere |