Få mere at vide
Flucytosin, Mikromol™
Artikelnummer. 17962526
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17962526 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17962526 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0355.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Flucytosin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluorocytosine
CAS 2022-85-7
Analyt- eller komponentnavne 5-Fluorocytosine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H4 F N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Flucytosine
InChI formel InChI=1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
SMIL NC1=NC(=O)NC=C1F
IUPAC navn 4-amino-5-fluoro-1H-pyrimidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 129.09
Mængde 250 mg
Formel vægt 129,0338 g/mol