Få mere at vide
Flucytosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452059
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16452059 1 g 1g
16430788 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16452059 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0139
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Flucytosine (5-Fluorocytosine, 5-FC, Ancobon), a fluorinated pyrimidine analogue, is an antifungal drug.
Flucytosine (5-Fluorocytosine, 5-FC, Ancobon), a fluorinated pyrimidine analogue, is an antifungal drug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flucytosine
Fysisk form Solid
CAS 2022-85-7
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H4FN3O
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 5-Fluorocytosine NSC 103805 Ro 2-9915
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (129.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (51.67 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NC=C(F)C(N)=N1
Molekylvægt (g/mol) 129.09
Formel vægt 129.09
Procent renhed 99.77%