Få mere at vide
Flucytosin, LoGiCal
Artikelnummer. 30461923
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461923 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461923 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0355.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluorocytosine
CAS 2022-85-7
Analyt- eller komponentnavne 5-Fluorocytosine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H4 F N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Flucytosine
InChI formel InChI=1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
Løsningstype Fedt
SMIL NC1=NC(=O)NC=C1F
IUPAC navn 4-amino-5-fluoro-1H-pyrimidin-2-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 129.09
Mængde 10 mg
Formel vægt 129,0338 g/mol