Få mere at vide
Flucytosin 2,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458905
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458905 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458905 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0355.0007
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Flucytosin 2,0 mg/ml i Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluorocytosine
CAS 2022-85-7
Analyt- eller komponentnavne 5-Fluorocytosine
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C4 H4 F N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Flucytosine
InChI formel InChI=1 S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
SMIL NC1=NC(=O)NC=C1F
IUPAC navn 4-amino-5-fluoro-1 H-pyrimidin-2-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 129.09
Mængde 1 ml
Formel vægt 129,0338 g/mol