Få mere at vide
Flucycloxuron 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322257
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322257 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322257 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13698500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flucycloxuron
CAS 113036-88-7
Analyt- eller komponentnavne Flucycloxuron
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H20 Cl F2 N3 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym A 1335, Andalin, Andalin DC 25, DU 319722, Flucycloxuron, N-[[[4-[[[[(4-Chlorophenyl)cyclopropylmethylene]amino]oxy]methyl]phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, OMS 3041, PH 70-23, UBI-A 1335, N-[[[4-[[[[(4-chlorophenyl)cyclopropylmethylene]amino]oxy]methyl]phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluoro-Benzamide
InChI formel InChI=1S/C25H20ClF2N3O3/c26-18-10-8-17(9-11-18)23(16-6-7-16)31-34-14-15-4-12-19(13-5-15)29-25(33)30-24(32)22-20(27)2-1-3-21(22)28/h1-5,8-13,16H,6-7,14H2,(H2,29,30,32,33)
SMIL Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(CON=C(C3CC3)c4ccc(Cl)cc4)cc2
IUPAC navn N-[[4-[[[(4-chlorophenyl)-cyclopropylmethylidene]amino]oxymethyl]phenyl]carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 483.89
Mængde 1 ml
Formel vægt 483.1161 g/mol