Få mere at vide
R&D Systems™ Fluconazole
Artikelnummer. 18742664
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18742664 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18742664 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 3764/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Triazole antifungal agent
Triazole antifungal agent. Effective against Candida strains in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluconazole
CAS 86386-73-4
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C13H12F2N6O
Formel vægt 306.27
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 306.277