Få mere at vide
Fluconazole, Mikromol™
Artikelnummer. 18001940
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18001940 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18001940 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0235.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Fluconazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluconazole
CAS 86386-73-4
Analyt- eller komponentnavne Fluconazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H12 F2 N6 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Biozolene, Diflucan, Elazor, Fluconazole, Flucostat, Flumycon, Flunazol, Flusol, Fluzon, Triflucan, UK 49858, Zoltec, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-
InChI formel InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
SMIL OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
IUPAC navn 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 306.27
Mængde 250 mg
Formel vægt 306,1041 g/mol