Få mere at vide
Fluconazol, LoGiCal
Artikelnummer. 30462777
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462777 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462777 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0235.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluconazole
CAS 86386-73-4
Analyt- eller komponentnavne Fluconazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H12 F2 N6 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Biozolene, Diflucan, Elazor, Fluconazole, Flucostat, Flumycon, Flunazol, Flusol, Fluzon, Triflucan, UK 49858, Zoltec, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-
InChI formel InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
Løsningstype Fedt
SMIL OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
IUPAC navn 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 306.27
Mængde 10 mg
Formel vægt 306,1041 g/mol