Få mere at vide
Fluconazole-d4, TRC
Artikelnummer. 30406432
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30406432 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30406432 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF4210021MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluconazole-D4
CAS 1124197-58-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C13 2H4 H8 F2 N6 O
Mængde 1 mg
Synonym Fluconazole D4 (bismethylene D4), 1H-1,2,4-Triazole-1-ethan-β,β-d2-ol, α-(2,4-difluorophenyl)-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl-d2)- (ACI), α-(2,4-Difluorophenyl)-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl-d2)-1H-1,2,4-triazole-1-ethan-β,β-d2-ol (ACI)
InChI formel InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2/i4D2,5D2
SMIL [2H]C([2H])(n1cncn1)C(O)(c2ccc(F)cc2F)C([2H])([2H])n3cncn3
IUPAC navn 1,1,3,3-tetradeuterio-2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 310.3
Formel vægt 310.1292
Procent renhed >95