Få mere at vide
Fluconazole-d4 (bismethylene-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluconazole-D4 |
| CAS | 1124197-58-5 |
| Molekylær formel | C13 2H4 H8 F2 N6 O |
| Mængde | 0.005 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22 H,4-5H2/i4D2,5D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(n1cncn1)C(O)(c2ccc(F)cc2F)C([2 H])([2 H])n3cncn3 |
| IUPAC navn | 1,1,3,3-tetradeuterio-2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.3 |
| Formel vægt | 310.1292 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |