Få mere at vide
Fluconazol 2,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458107
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458107 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458107 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0235.0007
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Fluconazol 2,0 mg/ml i Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluconazole
CAS 86386-73-4
Analyt- eller komponentnavne Fluconazole
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C13 H12 F2 N6 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Biozolene, Diflucan, Elazor, Fluconazole, Flucostat, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-
InChI formel InChI=1 S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22 H,4-5H2
SMIL OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
IUPAC navn 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 306.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 306,1041 g/mol