Få mere at vide
Fluconazol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312546
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312546 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30312546 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13697500AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluconazole
CAS 86386-73-4
Analyt- eller komponentnavne Fluconazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H12 F2 N6 O
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Biozolene, Diflucan, Elazor, Fluconazole, Flucostat, Flumycon, Flunazol, Flusol, Fluzon, Triflucan, UK 49858, Zoltec, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-
InChI formel InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
SMIL OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
IUPAC navn 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 306.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 306,1041 g/mol