Få mere at vide
Flucofuron, Mikromol™
Artikelnummer. 17963456
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17963456 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17963456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3585.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flucofuron
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flucofuron
CAS 370-50-3
Analyt- eller komponentnavne Flucofuron
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H8 Cl2 F6 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N,N'-Bis[4-chloro-3-trifluoromethylphenyl]urea, Urea, N,N'-bis[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-, N,N'-Bis[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea, 4,4'-Dichloro-3,3'-bis(trifluoromethyl)carbanilide, Flucofenuron, Flucofuron, Mitin N
InChI formel InChI=1S/C15H8Cl2F6N2O/c16-11-3-1-7(5-9(11)14(18,19)20)24-13(26)25-8-2-4-12(17)10(6-8)15(21,22)23/h1-6H,(H2,24,25,26)
SMIL FC(F)(F)c1cc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F)ccc1Cl
IUPAC navn 1,3-bis[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Molekylvægt (g/mol) 417.13
Mængde 25 mg
Formel vægt 415.9918 g/mol