Få mere at vide
Flucloxacillin Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylvægt (g/mol) | 475.85 |
| Produkttype | Metabolite∣API |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |