Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Flucloxacillin, natriumsalt, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flucloxacillin, sodium salt |
| Type | Flucloxacillin Sodium Salt |
| Smeltepunkt | 176.0°C to 178.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Tab ved tørring | 4.5% max. |
| Specifik rotation | +158° to +168° (20°C, 589nm) (c=1, water) On dry substance |
| Mængde | 1 g |
| Flammepunkt | >110°C |
| Kogepunkt | 677.0°C |
| IUPAC navn | natrium;N-[(2S,5R,6R)-2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-6-yl]-3-(2-chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboximidat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Flucloxacillin, sodium salt
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .