Få mere at vide
Flucloxacillin sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428046
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16428046 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16428046 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0246A
MedChemExpress Flucloxacillin sodium is an active antibiotic against gram-positive and gram-negative bacteria.
Flucloxacillin sodium is an active antibiotic against gram-positive and gram-negative bacteria.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flucloxacillin sodium
Fysisk form Solid
CAS 1847-24-1
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H16ClFN3NaO5S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (210.15 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.15 mM)
SMIL O=C([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC(C(C(C(C(F)=CC=C3)=C3Cl)=NO4)=C4C)=O)([H])SC1(C)C)O[Na]
Molekylvægt (g/mol) 475.85
Formel vægt 475.85
Procent renhed 98.0%