Få mere at vide
Flucloxacillin Sodium Hydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17994176
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17994176 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17994176 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0489.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flucloxacillin Sodium Hydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flucloxacillin Sodium Hydrate
CAS 34214-51-2
Analyt- eller komponentnavne Flucloxacillin Sodium Hydrate
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C19 H16 Cl F N3 O5 S . Na . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Flucloxacillin Sodium Hydrate, (2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt monohydrate, 6-[3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxa-zolecarboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt monohydrate, Sodium flucloxacillin monohydrate, [2S-(2alpha,5alpha,6beta)]-6-[[[3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt monohydrate
InChI formel InChI=1S/C19H17ClFN3O5S.Na.H2O/c1-7-10(12(23-29-7)11-8(20)5-4-6-9(11)21)15(25)22-13-16(26)24-14(18(27)28)19(2,3)30-17(13)24;;/h4-6,13-14,17H,1-3H3,(H,22,25)(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
SMIL O.[Na+].Cc1onc(c1C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(=O)[O-])c4c(F)cccc4Cl
IUPAC navn sodium;(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 493.87
Mængde 500 mg
Formel vægt 493.0487 g/mol