Få mere at vide
Fluchloraminopyr, TRC
Artikelnummer. 30390260
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30390260 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30390260 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF35396010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Fluchloraminopyr
CAS 2445980-81-2
Molekylær formel C8H7Cl2FN2O3
Mængde 10 mg
Synonym Fluchloraminopyr, (2R)-2-[(4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]propanoic acid, Propanoic acid, 2-[(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]-, (2R)-
InChI formel InChI=1S/C8H7Cl2FN2O3/c1-2(8(14)15)16-7-4(10)5(12)3(9)6(11)13-7/h2H,1H3,(H2,12,13)(H,14,15)/t2-/m1/s1
SMIL C[C@@H](Oc1nc(F)c(Cl)c(N)c1Cl)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridin-2-yl)oxypropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 269.06
Formel vægt 267.9818
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.