Få mere at vide
Fluchloraminopyr-terfuryl, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluchloraminopyr-tefuryl |
| CAS | 2445983-82-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fluchloraminopyr-tefuryl |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C13H15Cl2FN2O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Fluchloraminopyr-tefuryl, (Tetrahydro-2-furanyl)methyl (2R)-2-[(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]propanoate, Propanoic acid, 2-[(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]-, (tetrahydro-2-furanyl)methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15Cl2FN2O4/c1-6(13(19)21-5-7-3-2-4-20-7)22-12-9(15)10(17)8(14)11(16)18-12/h6-7H,2-5H2,1H3,(H2,17,18)/t6-,7?/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](C(OCC1CCCO1)=O)OC(N=C2F)=C(C(N)=C2Cl)Cl |
| IUPAC navn | oxolan-2-ylmethyl (2R)-2-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridin-2-yl)oxypropanoate |
| Vis mere |