Få mere at vide
Fluchloraminopyr-terfuryl, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312136
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30312136 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30312136 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13690300
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluchloraminopyr-tefuryl
CAS 2445983-82-2
Analyt- eller komponentnavne Fluchloraminopyr-tefuryl
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C13H15Cl2FN2O4
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Fluchloraminopyr-tefuryl, (Tetrahydro-2-furanyl)methyl (2R)-2-[(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]propanoate, Propanoic acid, 2-[(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]-, (tetrahydro-2-furanyl)methyl ester
InChI formel InChI=1S/C13H15Cl2FN2O4/c1-6(13(19)21-5-7-3-2-4-20-7)22-12-9(15)10(17)8(14)11(16)18-12/h6-7H,2-5H2,1H3,(H2,17,18)/t6-,7?/m1/s1
SMIL C[C@H](C(OCC1CCCO1)=O)OC(N=C2F)=C(C(N)=C2Cl)Cl
IUPAC navn oxolan-2-ylmethyl (2R)-2-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridin-2-yl)oxypropanoate
Molekylvægt (g/mol) 353.17