Få mere at vide
Fluchloraminopyr, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312511
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30312511 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30312511 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13690100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluchloraminopyr
CAS 2445980-81-2
Analyt- eller komponentnavne Fluchloraminopyr
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C8H7Cl2FN2O3
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Fluchloraminopyr, (2R)-2-[(4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]propanoic acid, Propanoic acid, 2-[(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]-, (2R)-
InChI formel InChI=1S/C8H7Cl2FN2O3/c1-2(8(14)15)16-7-4(10)5(12)3(9)6(11)13-7/h2H,1H3,(H2,12,13)(H,14,15)/t2-/m1/s1
SMIL C[C@H](C(O)=O)OC(N=C1F)=C(C(N)=C1Cl)Cl
IUPAC navn (2R)-2-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridin-2-yl)oxypropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 269.06