Få mere at vide
Fluchloraminopyr, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluchloraminopyr |
| CAS | 2445980-81-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fluchloraminopyr |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C8H7Cl2FN2O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Fluchloraminopyr, (2R)-2-[(4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]propanoic acid, Propanoic acid, 2-[(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]-, (2R)- |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7Cl2FN2O3/c1-2(8(14)15)16-7-4(10)5(12)3(9)6(11)13-7/h2H,1H3,(H2,12,13)(H,14,15)/t2-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](C(O)=O)OC(N=C1F)=C(C(N)=C1Cl)Cl |
| IUPAC navn | (2R)-2-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridin-2-yl)oxypropanoic acid |
| Vis mere |