missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Flucarbazone sodium 100 μg/mL in Acetonitrile/Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flucarbazone-sodium |
| CAS | 181274-17-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flucarbazone-sodium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H10 F3 N4 O6 S . Na |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11F3N4O6S.Na/c1-18-10(24-2)16-19(11(18)21)9(20)17-26(22,23)8-6-4-3-5-7(8)25-12(13,14)15;/h3-6H,1-2H3,(H,17,20);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].COC1=NN(C(=O)[N-]S(=O)(=O)c2ccccc2OC(F)(F)F)C(=O)N1C |
| IUPAC navn | sodium;(3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1,2,4-triazole-1-carbonyl)-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]sulfonylazanide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?