Få mere at vide
Flucarbazone-N-desmethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flucarbazone-N-desmethyl |
| CAS | 749198-26-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flucarbazone-N-desmethyl |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C11 H9 F3 N4 O6 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamide, 2,5-dihydro-3-methoxy-5-oxo-N-[[2-(trifluoromethoxy)phenyl]sulfonyl]- |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9F3N4O6S/c1-23-8-15-9(19)18(16-8)10(20)17-25(21,22)7-5-3-2-4-6(7)24-11(12,13)14/h2-5H,1H3,(H,17,20)(H,15,16,19) |
| SMIL | COC1=NN(C(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2OC(F)(F)F)C(=O)N1 |
| Show More |