missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Flubendiamide D3, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30328114
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30328114 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30328114 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13679010

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Flubendiamide D3
CAS 2140327-47-3
Molekylær formel C23 D3 H19 F7 I N2 O4 S
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H22F7IN2O4S/c1-12-10-13(21(24,22(25,26)27)23(28,29)30)8-9-16(12)32-18(34)14-6-5-7-15(31)17(14)19(35)33-20(2,3)11-38(4,36)37/h5-10H,11H2,1-4H3,(H,32,34)(H,33,35)/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])c1cc(ccc1NC(=O)c2cccc(I)c2C(=O)NC(C)(C)CS(=O)(=O)C)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn 1-N-[4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-2-(trideuteriomethyl)phenyl]-3-iodo-2-N-(2-methyl-1-methylsulfonylpropan-2-yl)benzene-1,2-dicarboxamide
Molekylvægt (g/mol) 685.4086
Formel vægt 685.0421 g/mol
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.