Få mere at vide
Flubendiamide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317166
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317166 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317166 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13679000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flubendiamide
CAS 272451-65-7
Analyt- eller komponentnavne Flubendiamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H22 F7 I N2 O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C23H22F7IN2O4S/c1-12-10-13(21(24,22(25,26)27)23(28,29)30)8-9-16(12)32-18(34)14-6-5-7-15(31)17(14)19(35)33-20(2,3)11-38(4,36)37/h5-10H,11H2,1-4H3,(H,32,34)(H,33,35)
SMIL Cc1cc(ccc1NC(=O)c2cccc(I)c2C(=O)NC(C)(C)CS(=O)(=O)C)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn 1-N-[4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-2-methylphenyl]-3-iodo-2-N-(2-methyl-1-methylsulfonylpropan-2-yl)benzene-1,2-dicarboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 682.39
Mængde 1 ml
Formel vægt 682.0233 g/mol