Få mere at vide
Flubendazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17982226
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17982226 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17982226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0463.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Flubendazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flubendazole
CAS 31430-15-6
Analyt- eller komponentnavne Flubendazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H12 F N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Flubendazole, N-[6-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, 5-(p-Fluorobenzoyl)-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, [5-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, Flubenol, Flubenvet, Flumoxal, Flumoxane, Fluvermal, Methyl (5-p-fluorobenzoyl-2-benzimidazolyl)carbamate, NSC 313680, R 17889, R 17899
InChI formel InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)
SMIL COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
IUPAC navn methyl N-[5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 313.28
Mængde 100 mg
Formel vægt 313,0863 g/mol