Få mere at vide
Flubendazole, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flubendazole |
| CAS | 31430-15-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flubendazole |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C16 H12 F N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Flubendazole, N-[6-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, 5-(p-Fluorobenzoyl)-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, [5-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, Flubenol, Flubenvet, Flumoxal, Flumoxane, Fluvermal, Methyl (5-p-fluorobenzoyl-2-benzimidazolyl)carbamate, NSC 313680, R 17889, R 17899 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3 |
| Show More |