Få mere at vide
Flubendazol-hydroxy 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313935
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313935 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313935 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13678050AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flubendazole-hydroxy
CAS 82050-12-2
Analyt- eller komponentnavne Flubendazole-hydroxy
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H14 F N3 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carbamic acid, [5-[(4-fluorophenyl)hydroxymethyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Reduced-flubendazole, UMF 060
InChI formel InChI=1S/C16H14FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8,14,21H,1H3,(H2,18,19,20,22)
SMIL COC(=O)Nc1nc2ccc(cc2[nH]1)C(O)c3ccc(F)cc3
IUPAC navn methyl N-[6-[(4-fluorophenyl)-hydroxymethyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 315.3
Mængde 1 ml
Formel vægt 315,1019 g/mol