Få mere at vide
Flubendazole EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivelse
Flubendazole EP Impurity D, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1H-Benzimidazol-5-yl)(4-fluorophenyl)methanone |
| CAS | 1515807-30-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1H-Benzimidazol-5-yl)(4-fluorophenyl)methanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H9 F N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (1H-Benzimidazol-5-yl)(4-fluorophenyl)methanone, Flubendazole Imp. D (EP), Flubendazole Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9FN2O/c15-11-4-1-9(2-5-11)14(18)10-3-6-12-13(7-10)17-8-16-12/h1-8H,(H,16,17) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc3[nH]cnc3c2 |
| Vis mere |