Få mere at vide
Flubendazole-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flubendazole D3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)/i1D3 |
| Formel vægt | 316.1051 |