Få mere at vide
Flubendazolalkohol, TRC
Artikelnummer. 30136721
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136721 1 g
30011659 10 mg
30010459 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136721 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9424551G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82050-12-2
Molekylær formel C16 H14 F N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 315.3
Synonym Carbamic acid, [5-[(4-fluorophenyl)hydroxymethyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Reduced-flubendazole, UMF 060
IUPAC navn methyl N-[6-[(4-fluorophenyl)-hydroxymethyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
SMIL COC(=O)Nc1nc2ccc(cc2[nH]1)C(O)c3ccc(F)cc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flubendazole-hydroxy
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H14FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8,14,21H,1H3,(H2,18,19,20,22)
Formel vægt 315.1019