Få mere at vide
Fluazuron 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324203
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324203 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324203 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13672000AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluazuron
CAS 86811-58-7
Analyt- eller komponentnavne Fluazuron
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C20 H10 Cl2 F5 N3 O3
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-[[[4-Chloro-3-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, Acatak, CGA 157419, Fluazuron
InChI formel InChI=1S/C20H10Cl2F5N3O3/c21-11-5-4-10(29-19(32)30-17(31)16-13(23)2-1-3-14(16)24)7-15(11)33-18-12(22)6-9(8-28-18)20(25,26)27/h1-8H,(H2,29,30,31,32)
SMIL Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Oc3ncc(cc3Cl)C(F)(F)F)c2
IUPAC navn N-[[4-chloro-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxyphenyl]carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 506.21
Mængde 1 ml
Formel vægt 505.0019 g/mol