Få mere at vide
Fluazolate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluazolate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12BrClF4N2O2/c1-6(2)25-14(24)7-4-8(10(18)5-9(7)17)12-11(16)13(15(19,20)21)23(3)22-12/h4-6H,1-3H3 |
| Formel vægt | 441.9707 |
| Procent renhed | >95% |