Få mere at vide
Fluazolate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluazolate |
| CAS | 174514-07-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fluazolate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H12 Br Cl F4 N2 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzoic acid, 5-[4-bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-chloro-4-fluoro-, 1-methylethyl ester, Fluazolate, Isopropazol, Isopropyl 5-[4-bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-chloro-4-fluorobenzoate, JV 485, MON 48500, Twin-Agro |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12BrClF4N2O2/c1-6(2)25-14(24)7-4-8(10(18)5-9(7)17)12-11(16)13(15(19,20)21)23(3)22-12/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)c1cc(c(F)cc1Cl)c2nn(C)c(c2Br)C(F)(F)F |
| Vis mere |