Få mere at vide
Fluazolate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313147
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313147 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313147 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13671700AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluazolate
CAS 174514-07-9
Analyt- eller komponentnavne Fluazolate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H12 Br Cl F4 N2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzoic acid, 5-[4-bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-chloro-4-fluoro-, 1-methylethyl ester, Fluazolate, Isopropazol, Isopropyl 5-[4-bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-chloro-4-fluorobenzoate, JV 485, MON 48500, Twin-Agro
InChI formel InChI=1S/C15H12BrClF4N2O2/c1-6(2)25-14(24)7-4-8(10(18)5-9(7)17)12-11(16)13(15(19,20)21)23(3)22-12/h4-6H,1-3H3
SMIL CC(C)OC(=O)c1cc(c(F)cc1Cl)c2nn(C)c(c2Br)C(F)(F)F
IUPAC navn propan-2-yl 5-[4-bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]-2-chloro-4-fluorobenzoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 443.62
Mængde 1 ml
Formel vægt 441.9707 g/mol