Få mere at vide
Fluazinam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482286
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16482286 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16482286 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1839
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Fluazinam is a broad spectrum pyridinamine fungal inhibitor.
Fluazinam is a broad spectrum pyridinamine fungal inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluazinam
CAS 79622-59-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H4Cl2F6N4O4
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (268.77 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC(C1=CN=C(NC2=C([N+]([O-])=O)C=C(C(F)(F)F)C(Cl)=C2[N+]([O-])=O)C(Cl)=C1)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 465.09
Formel vægt 465.09
Procent renhed 98.31%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation