Få mere at vide
Fluazifop-methyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluazifop-methyl |
| CAS | 69335-90-6 |
| Molekylær formel | C16 H14 F3 N O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Fluazifop methyl ester, SL 236, Fluazifop-methyl, Fluazifop Methyl |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F3NO4/c1-10(15(21)22-2)23-12-4-6-13(7-5-12)24-14-8-3-11(9-20-14)16(17,18)19/h3-10H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC navn | methyl 2-[4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxyphenoxy]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.28 |
| Formel vægt | 341.0875 |