Få mere at vide
Fluazifop-methyl, TRC
Artikelnummer. 30401252
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30401252 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30401252 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF40743550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluazifop-methyl
CAS 69335-90-6
Molekylær formel C16 H14 F3 N O4
Mængde 50 mg
Synonym Fluazifop methyl ester, SL 236, Fluazifop-methyl, Fluazifop Methyl
InChI formel InChI=1S/C16H14F3NO4/c1-10(15(21)22-2)23-12-4-6-13(7-5-12)24-14-8-3-11(9-20-14)16(17,18)19/h3-10H,1-2H3
SMIL COC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1
IUPAC navn methyl 2-[4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxyphenoxy]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 341.28
Formel vægt 341.0875