Få mere at vide
Fluasterone, TRC
Artikelnummer. 30138224
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138224 100 mg
30011015 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138224 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF500300100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112859-71-9
Molekylær formel C19 H27 F O
Molekylvægt (g/mol) 290.42
Synonym (16α)-Fluoro-5-androsten-17-one;
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,16R)-16-fluoro-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4CCCC[C@]34C)[C@@H]1C[C@@H](F)C2=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Fluasterone
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H27FO/c1-18-9-4-3-5-12(18)6-7-13-14(18)8-10-19(2)15(13)11-16(20)17(19)21/h6,13-16H,3-5,7-11H2,1-2H3/t13-,14+,15+,16-,18+,19+/m1/s1
Formel vægt 290.2046
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.