Få mere at vide
Fluanisone, Mikromol™
Artikelnummer. 30050502
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30050502 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30050502 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1247.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fluanisone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluanisone
CAS 1480-19-9
Analyt- eller komponentnavne Fluanisone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H25 F N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-, Butyrophenone, 4'-fluoro-4-[4-(o-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]- (6CI,7CI,8CI), 2028 MD, 4-[4-(o-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-p-fluorobutyrophenone, 4'-Fluoro-4-[4-(o-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]butyrophenone, Anti-Pica, Fluanison, Fluanisone, Haloanison, Haloanisone, MD 2028, NSC 170977, R 2028, R 2167, Sedalande, p-Fluoro-gamma-[4-(o-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]butyrophenone, gamma-(4-o-Methoxyphenylpiperazino)-4-fluorobutyrophenone
InChI formel InChI=1S/C21H25FN2O2/c1-26-21-7-3-2-5-19(21)24-15-13-23(14-16-24)12-4-6-20(25)17-8-10-18(22)11-9-17/h2-3,5,7-11H,4,6,12-16H2,1H3
SMIL COc1ccccc1N2CCN(CCCC(=O)c3ccc(F)cc3)CC2
IUPAC navn 1-(4-fluorophenyl)-4-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]butan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 356.43
Mængde 250 mg
Formel vægt 356.19 g/mol